Documentos Principais
330820L
Avanti
UltimateSPLASH ONE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
UltimateSPLASH ONE Internal Standard for Lipidomic Analysis
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 13.581,00
R$ 13.581,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 13.581,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 13.581,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1.2 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330820L-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • 860906L14:0-13:0-14:0 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 860907L14:0-15:1-14:0 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860908L14:0-17:1-14:0 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 860910L16:0-15:1-16:0 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860909L16:0-17:1-16:0 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 125μg/mLSDS
  • 860911L16:0-19:2-16:0 TG-D5, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860914L18:1-17:1-18:1 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 860912L18:1-19:2-18:1 TG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860913L18:1-21:2-18:1 TG-D5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 700220L14:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research - A Croda Brand 700220L-1MG 25μg/mLSDS
  • 700221L16:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 700222L18:1 cholesteryl-d7 ester, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 700223L20:3 Cholestryl-D7 ester, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 700226L22:4 Cholesteryl-d7 ester, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 860748LC16:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:1), Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 860747LC18:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:1), Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860746LC20:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/20:1), Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 860745LC22:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/22:1), Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860679LC24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1), Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
    860746L-1MG 75μg/mL
    SDS
  • 860741L16:1 SM (d18:1/16:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 50μg/mL
    SDS
  • 860742L20:1 SM (d18:1/20:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 860743L22:1 SM (d18:1/22:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 860744L24:1 SM (d18:1/24:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 855683L17:0-14:1 PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 855682L17:0-16:1 PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 855681L17:0-18:1 PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 150μg/mLSDS
  • 855680L17:0-20:3 PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 855678L17:0-22:4 PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 856721L17:0-14:1 PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 856720L17:0-16:1 PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 856719L17:0-18:1 PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 856718L17:0-20:3 PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 856717L17:0-22:4 PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858135L17:0-14:1 PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 858135L-1MG
    860746L-1MG 25μg/mL
    SDS
  • 858134L17:0-16:1 PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858133L17:0-18:1 PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 858132L17:0-20:3 PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858131L17:0-22:4 PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 800827L17:0-14:1 DG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 800826L17:0-16:1 DG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 800824L17:0-18:1 DG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLSDS
  • 800825L17:0-20:3 DG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 800823L17:0-22:4 DG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 850109L17:0-14:1 PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 850110L17:0-16:1 PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 850111L17:0-18:1 PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 850111L-500UG 75μg/mLSDS
  • 850112L17:0-20:3 PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 850118L17:0-22:4 PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 850107L15:0 Lyso PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 850108L17:0 Lyso PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 850106L19:0 LYSO PI-d5, Avanti Research - A Croda Brand 850106L-500UG 25μg/mLSDS
  • 858146L15:0 Lyso PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 858146L-1MG 25μg/mLSDS
  • 858148L17:0 Lyso PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858147L19:0 Lyso PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858123L15:0 Lyso PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 858130L17:0 Lyso PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 858129L19:0 LYSO PG-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 870309L15:0 Lyso PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 855679L17:0 Lyso PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 855778L19:0 Lyso PC-d5, Avanti Research - A Croda Brand 855778L-1MG 25μg/mLSDS
  • 856709L15:0 Lyso PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 856710L17:0 Lyso PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLSDS
  • 856716L19:0 Lyso PE-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
Ver tudo (69)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)