LM6005
Avanti
Cer/Sph Mixture II
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cer/Sph Mixture II, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II
About This Item
Produtos recomendados
forma
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM6005-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C