791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (791643C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages[2]
- as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples[3]
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)