330707
Avanti
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
SPLASH™ LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard for Human plasma lipids
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (330707-1EA)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) signature analysis from mice and human samples[1]
- as an internal standard in the quantification of phospholipids from duodenum, liver, and adipose tissue using ultra performance liquid chromatography quadrupole-time of-flight mass spectrometry (UPLC-q-Tof MS)[2]
- in human cell lines prior to lipid analysis by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analysis[3]
Características e benefícios
- Save time: pre-mixed internal standards.
- Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
- Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
- Applicable to multiple MS approaches.
- Concentration of each lipid class optimized for plasma analysis.
Embalagem
Componentes
Mixture ComponentTarget Conc. (μg/mL)
- 15:0-18:1(d7) PC160
- 15:0-18:1(d7) PE5
- 15:0-18:1(d7) PS5
- 15:0-18:1(d7) PG30
- 15:0-18:1(d7) PI10
- 15:0-18:1(d7) PA7
- 18:1(d7) LPC25
- 18:1(d7) LPE5
- 18:1(d7) Chol Ester350
- 18:1(d7) MG2
- 15:0-18:1(d7) DG10
- 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
- 18:1(d9) SM30
- Cholesterol (d7)100
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 160μg/mLSDS
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLSDS
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLSDS
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 30μg/mLSDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 10μg/mLSDS
- 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research™ - A Croda Brand 7μg/mLSDS
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 5μg/mLSDS
- 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C 350μg/mLSDS
- 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791646C 2μg/mLSDS
- 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C 10μg/mLSDS
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 30μg/mLSDS
- 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)