LM6002
Avanti
Cer/Sph Mixture I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
Sinônimo(s):
Cer/Sph Mixture I, Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture I
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6002
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)