Documentos Principais
UFC8003
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 3 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 3 kDa, volume de amostra de 4 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
embalagem
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
4 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
124 mm (4.88 in.)
Diâmetro
17.3 mm
área de filtração
3 cm2
volume
4 mL
volume de trabalho
≤4 mL
4 mL
tamanho de poro
3 kDa MWCO
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Dispositivos de centrifugação de 4 ml Amicon® Ultra com filtros de limite de peso molecular de 3.000 daltons Ultracel® oferecem ultrafiltração rápida e retenção confiável de macromoléculas. Por exemplo, o citocromo c (12,4 kDa) em uma concentração inicial de 0,25 mg/ml é retido a >95%.
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 80 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra.
O concentrado é coletado do reservatório de amostra do dispositivo do filtro usando uma pipeta, enquanto o ultrafiltrado é coletado no tubo de centrífuga fornecido. O dispositivo pode ser centrifugado com rotores oscilantes ou rotores de ângulo fixo. Com seu design de membrana vertical e a parada total física, os filtros de 15 ml Amicon® Ultra oferecem a maior recuperação com tempos curtos de centrifugação.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membranas Ultracel® de limite de peso molecular de 3.000 daltons.
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos.
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares e remoção de proteínas antes de HPLC.
  • Concentração de proteínas diluídas ou pré-purificadas a partir de eluentes de colunas.
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas.
  • Exclusão por tamanho e fracionamento de proteínas.
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 50 µl
forma física
Identificação por cor: Transparente com tampa rosa
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Métodos de filtração e seleção de filtro de membrana na purificação e produção de nanopartículas.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolos
O proteoma de plasma humano é um vasto recurso para a descoberta e investigação de biomarcadores.
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What could be the reason for no protein recovery (in the concentrate or flow through) while using the UFC800324 to purify protein? Could the protein may be absorbed in the filter?
    1 answer
    1. The low or no protein recovery issue may be attributed to over-concentration of the protein, leading to precipitation. The User Guide provides guidance on maximizing sample recovery: Low sample recovery in the concentrate may be due to adsorptive losses, over-concentration, or passage of sample through the membrane. Adsorptive losses depend upon solute concentration, its hydrophobic nature, temperature and time of contact with filter device surfaces, sample composition, and pH. To minimize losses, remove concentrated samples immediately after centrifugal spin. If the starting sample concentration is high, monitor the centrifugation process in order to avoid over-concentration of the sample. Over-concentration can lead to precipitation and potential sample loss. If the sample appears to be passing through the membrane, choose a lower MWCO Amicon device.
      Helpful?
  2. What is max g force these filters can take? i.e. what sort of rpm or g force should I spin at?
    1 answer
    1. The UFC8003 protocol states to spin at 7,500 × g maximum for approximately 10–40 minutes. See the image below for further details.
      Helpful?
  3. Can we centrifuge these tubes in a normal 15 mL swinging bucket centrifuge?
    1 answer
    1. Yes, the device can be used in centrifuges with a swinging bucket or fixed-angle rotor.