Documentos Principais
908193
Sigma-Aldrich
3CzClIPN
Sinônimo(s):
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-5-chloroisophthalonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H24ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
658.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C44H24ClN5/c45-41-43(49-37-21-9-3-15-29(37)30-16-4-10-22-38(30)49)33(25-46)42(48-35-19-7-1-13-27(35)28-14-2-8-20-36(28)48)34(26-47)44(41)50-39-23-11-5-17-31(39)32-18-6-12-24-40(32)50/h1-24H
chave InChI
AETFKBFYWGEUOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3CzClIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most oxidizing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural