Documentos Principais
908177
Sigma-Aldrich
3DPAFIPN
≥95%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(diphenylamino)-5-fluoroisophthalonitrile
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 890,00
500 MG
R$ 2.582,00
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 890,00
500 MG
R$ 2.582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H30FN5
Número CAS:
Peso molecular:
647.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
307-401 °C
ativação do fotocatalisador
390 nm
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)C#N)N(c3ccccc3)c2ccccc2
chave InChI
GCGRXVMGBHYMDA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3DPAFIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural