Documentos
926795
Sigma-Aldrich
3CzEPAIPN
≥95%
Sinônimo(s):
2,4,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)-6-(ethyl(phenyl)amino)isophthalonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H34N6
Número CAS:
Peso molecular:
742.87
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=C(N2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)C(C#N)=C(N5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)C(N8C(C=CC=C9)=C9C%10=C8C=CC=C%10)=C1N(CC)C%11=CC=CC=C%11
Categorias relacionadas
Aplicação
3CzEPAIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinhui Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(33), 13266-13273 (2021-08-26)
Since the seminal work of Zhang in 2016, donor-acceptor cyanoarene-based fluorophores, such as 1,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene (4CzIPN), have been widely applied in photoredox catalysis and used as excellent metal-free alternatives to noble metal Ir- and Ru-based photocatalysts. However, all the reported photoredox