Documentos Principais
908185
Sigma-Aldrich
3DPA2FBN
≥95%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(diphenylamino)-3,5-difluorobenzonitrile
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 890,00
500 MG
R$ 2.582,00
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 890,00
500 MG
R$ 2.582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H30F2N4
Número CAS:
Peso molecular:
640.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 890,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
280-281 °C
ativação do fotocatalisador
455 nm
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)F)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H30F2N4/c44-39-41(47(32-19-7-1-8-20-32)33-21-9-2-10-22-33)38(31-46)42(48(34-23-11-3-12-24-34)35-25-13-4-14-26-35)40(45)43(39)49(36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37/h1-30H
chave InChI
VPCXVCNTHAMRBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3DPA2FBN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most reducing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural