688096
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
97%
Sinônimo(s):
Ir(ppy)3, Iridium, tris[2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
fac-Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ativação do fotocatalisador
425 nm
fluorescência
λex 340 nm; λem 512 nm in chloroform
Energia orbital
HOMO 5.6 eV
LUMO 3 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
chave InChI
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Engaging unactivated alkyl, alkenyl and aryl iodides in visible-light-mediated free radical reactions
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organic Semiconductor Laser Materials
Conteúdo relacionado
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.