794171
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate, 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ativação do fotocatalisador
450 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.