81831
Propargyl bromide solution
purum, ~80% in toluene
Sinônimo(s):
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
forma
liquid
contém
~0.3% magnesium oxide light as stabilizer
concentração
~80% in toluene
densidade
1.39 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
chave InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- new arabinogalactan propargyl ethers with degree of substitution (DS) up to 2.8, by propargylation of arabino-3,6-galactan
- conjugated polyelectrolyte with polyacetylene as the backbone and pyridinium as side groups, poly(propargyl pyridinium bromide)
- benzodiazepine derivative, 4-phenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1H-1,5-benzodiazepin-2(3H)-one
- N(3)-propargylated 2′-deoxyuridine, which can be encorporated in the DNA
- chiral oxygenated acyclic natural products, via distereoselective propargylation of α-hydroxy aldehydes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?