223441
Sodium hydride
dry, 90%
Sinônimo(s):
Sodium monohydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
800 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na.H
chave InChI
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- preparation of sodium aluminum hydride (NaAlH4), which can be used as a hydrogen storage material
- a base and a reducing agent for the deprotonation of alcohols, phenols, amides, ketones, and different functional groups
- a hydride donor that can be used in various reactions such as nitriles, amides, and imines
- for potential usage in thermal energy storage
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges