Documentos Principais
592056
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Caprylic Acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)513CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7+1,8+1
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-BFGUONQLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)