Documentos Principais
489700
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Caproic acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)413CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i6+1
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)