Documentos Principais
279307
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled acetic acid, Glacial acetic acid-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
61.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.372 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)