Documentos Principais
279285
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.198,00
R$ 2.198,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.198,00
About This Item
Fórmula linear:
CH313CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
61.04
Beilstein:
1699486
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.198,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.372 (lit.)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)