Documentos
493163
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
13C Labeled octanoic acid, Caprylic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3(13CH2)313CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
148.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i5+1,6+1,7+1,8+1
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-WKHKRNGSSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup