297046
D-Glucose-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Labeled Glucose, Dextrose-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To predict the primary reaction mechanism in pyrolysis of glucose.[1]
- To study C−C bond cleavage mechanism in the conversion of labeled glucose into alkanediols using Ni−MgO−ZnO catalyst.[2]
- In tracer enrichment determination in blood plasma using high-resolution mass spectrometry.[3]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.