Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
389374
Sigma-Aldrich
D-Glicose-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
D-Glicose-ul-13C, Dextrose-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
186.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
protein purification: suitable
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
A D-glicose-13C6 foi usada:
  • para síntese de novo de ácidos graxos (AG)[1]
  • como componente de meios traçadores para analisar traçadores de isótopos estáveis[2]
  • em meios mínimos para produção de proteínas recombinantes[3]
  • para suspensão de células[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A D-glicose-13C6 age como traçador e ajuda a avaliar a cinética da glicose in vivo.[5]
Embalagem
Este produto pode estar disponível em estoque a granel e pode ser envasado sob demanda. Para informações sobre preço, disponibilidade e embalagem, entre em contato com o atendimento ao cliente para isótopos estáveis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Proceedings: Teratogenic actions of C13-glucose on the early development of the mouse embryo.
H Spielman et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 287 Suppl, R86-R86 (1975-01-01)
Frank Malz et al.
Carbohydrate research, 342(1), 65-70 (2006-12-06)
Double Quantum (DQ) NMR, which utilizes the magnetic dipole interaction between the (13)C atoms, was used for the complete assignment of the (13)C NMR resonances to the corresponding carbon ring positions for the monoclinic and triclinic allomorphs of methyl 4'-O-methyl-beta-D-cellobioside-(13)C(12)(1-(13)C(12))
Y Oda et al.
Biochemistry, 33(17), 5275-5284 (1994-05-03)
All of the individual carboxyl groups (the side-chain carboxyl groups of Asp and Glu, and the C-terminal alpha-carboxyl group) in Escherichia coli ribonuclease HI, which is an enzyme that cleaves the RNA strand of a RNA/DNA hybrid, were pH-titrated, and
Zoran Dinev et al.
Carbohydrate research, 341(10), 1743-1747 (2006-04-11)
A simple gram-scale synthesis of uridine diphospho(13C6)glucose is presented from D-(13C6)glucose. The critical step uses a 1H-tetrazole-catalyzed coupling of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl-1-phosphate and UMP-morpholidate. The uridine diphospho(13C6)glucose was used in the structural identification of (1-->3)-beta-D-glucan from Lolium multiflorum.
RSK Regulates PFK-2 Activity to Promote Metabolic Rewiring in Melanoma
Houles T, et al.
Cancer Research, canres-ca2215 (2018)
Artigos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Conteúdo relacionado
A análise da estrutura proteica auxilia na identificação de biomarcadores de doenças e alvos farmacológicos cruciais nos tratamentos terapêuticos.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.