Documentos
485241
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H413CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
214-215 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
chave InChI
FJKROLUGYXJWQN-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1