296457
Octanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4284 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
0.910 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup