Documentos Principais
404675
Sigma-Aldrich
Isophorone oxide
99%
Sinônimo(s):
2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethylcyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxycyclohexanone, 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, Epoxyisophorone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
75-76 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)C2OC2(C)C1
InChI
1S/C9H14O2/c1-8(2)4-6(10)7-9(3,5-8)11-7/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
ROTNQFPVXVZSRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and