218324
(+)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
97%
Sinônimo(s):
(3R)-6-Methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-Limonene 1,2-epoxide
Ensaio
97%
Formulário
liquid
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
chave InChI
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?