132004
p-Toluenesulfonyl hydrazide
97%
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonhydrazide, p-Toluenesulfonic acid hydrazide, p-Toluenesulfonyl hydrazide, Tosylhydrazide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
103-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
chave InChI
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges