I18709
Isophorone
97%
Sinônimo(s):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.77 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
temperatura de autoignição
864 °F
Lim. expl.
3.8 %
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
pf
−8 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.0 °C - closed cup