D60400
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
98%
Sinônimo(s):
4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
chave InChI
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A deprotecting reagent for a variety of compounds, such as thioacetals, acetals, and ketals.
- An electron-transfer reagent for the synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
- An effective reagent for the benzylic and allylic C−H functionalization.
- An oxidizing agent for the synthesis of functionalized furans and benzofurans.
- A reagent with Ph3P in an efficient synthesis of 1,2-benzisoxazoles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)