Documentos
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
Sinônimo(s):
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-126-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-3.8 % (v/v)
pb
210-216 °C/1013 hPa
pf
-8 °C
temperatura de transição
flash point 85 °C
solubilidade
14.5 g/L
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.0 °C - closed cup