Documentos
175501
Sigma-Aldrich
Eterato dietílico de trifluoreto de boro
for synthesis
Sinônimo(s):
Eterato etílico de trifluoreto de boro
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · O(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
141.93
Beilstein:
3909607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
4.2 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
36 %
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
126-129 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O éter dietílico de trifluoreto de boro ou complexo de éter trifluoreto de boro é um composto orgânico amplamente utilizado como uma fonte conveniente de trifluoreto de boro (BF3) na síntese orgânica. Ele também é usado como um ácido de Lewis para a ativação de eletrófilos.
Aplicação
Catalisador usado no preparo de ciclopentil- e ciclo-heptil[b]indóis de aril ciclopropil cetonas por meio de cicloadição [3+2].
Reagente de ácido de Lewis com ampla aplicação
Embalagem
O frasco Sure/Seal de 25 ml é recomendado como frasco de uso único. Perfurações repetidas provavelmente levarão a um pior desempenho do produto.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
137.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
European Journal of Organic Chemistry, 5378-5378 (2006)
Kevin M McQuaid et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(2), 402-403 (2008-12-23)
C-H bond functionalization enables strategically new approaches to the synthesis of complex organic molecules including biologically active compounds, research probes and functional organic materials. To address the shortcomings of transition metal catalyzed processes, we have developed a new approach to
U C Reddy et al.
The Journal of organic chemistry, 74(6), 2605-2608 (2009-02-17)
A diastereoselective one-pot, three-component Prins-Friedel-Crafts reaction was developed for the synthesis of 4-aryltetrahydropyran derivatives from the reaction of carbonyl compounds with homoallylic alcohol in the presence of arene promoted by boron trifluoride etherate.
Hui Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(13), 4008-4012 (2011-06-03)
Twenty-one 4α-acyloxy-2-chloropodophyllotoxin derivatives (5a-u), whose C-4 spatial configuration was mainly stereocontrolled by the configuration of C-2 chlorine atom, were unexpectedly prepared by the reaction of 2-chloropodophyllotoxin with carboxylic acids in the presence of BF(3)·Et(2)O. Compared with ordinary esterifications of carboxylic
George R Pettit et al.
Journal of natural products, 74(9), 1922-1930 (2011-09-09)
The synthesis of bis-steroidal pyrazines derived from 3-oxo-11,21-dihydroxypregna-4,17(20)-diene (4) and glycosylation of a D-ring side chain with α-L-rhamnose have been summarized. Rearrangement of steroidal pyrazine 10 to 14 was found to occur with boron triflouride etherate. Glycosylation of pyrazine 10