392448
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine ruthenium(II) carbonyl
Dye content ~80 %
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ~80%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
chave InChI
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering