Catalisadores de rutênio
Transformações oxidativas seletivas de diversos grupos funcionais com oxidantes ecologicamente corretos e de fácil acesso podem ser facilmente realizadas com o uso de um catalisador de rutênio apropriado. A catálise por rutênio pode ser uma ferramenta muito poderosa na química sintética para a catálise seletiva de transformações oxidativas como: epoxidação assimétrica de alcenos, geração de espécies de dioxigênio, di-hidroxilação de olefinas e desidrogenação oxidativa de álcoois.
A catálise por rutênio também é amplamente utilizada em reações de metátese, com os catalisadores de Grubbs sendo os mais conhecidos na área de metátese de olefinas. A popularidade disseminada dos catalisadores de Grubbs se deve à sua alta tolerância a vários grupos funcionais e sua alta estabilidade no ar e em diversos solventes.