Documentos Principais
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 641,00
R$ 641,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 641,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44CoN4
Número CAS:
Peso molecular:
591.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 641,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
λmax
393 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
chave InChI
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
Descrição geral
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with cobalt(II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II) (CoOEP). CoOEP may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films.1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)