307696
Cobalt(II) phthalocyanine
β-form, Dye content 97 %
Sinônimo(s):
Cobaltous phthalocyaninate, PcCo, Phthalocyanine cobalt(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, 97%
cadeia de caracteres SMILES
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Co/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
chave InChI
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges