Documentos Principais
252190
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine cobalt(II)
Dye content 85 %
Sinônimo(s):
Cobalt TPP
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 674,00
R$ 674,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 674,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H28CoN4
Número CAS:
Peso molecular:
671.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 674,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
composição
Dye content, 85%
Nível de qualidade
pf
>300 °C (dec.)
λmax
409 nm
524 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Co/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
chave InChI
LSZLYWSRWXFMOI-DAJBKUBHSA-N
Características e benefícios
Used in the decomposition of substituted cycloheptatriene endoperoxides in the synthesis of unsymmetrically substituted dihydrooxepines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shunsuke Shiba et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(5) (2020-03-04)
We report on an optical nitrogen oxide (NO) gas sensor device using cobalt tetraphenylporphyrin (CoTPP) dispersed in three kinds of hydrophobic polymer film matrix (polystyrene (PSt), ethylcellulose (EC), and polycyclohexyl methacrylate (PCHMA)) to improve humidity resistance. Our approach is very
Artigos
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering