Documentos Principais
275867
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine cobalt(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H36CoN4O4
Número CAS:
Peso molecular:
791.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
chave InChI
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
Aplicação
Starting material in the synthesis of cobalt nitrosyl porphyrins for use in the study of the binding and activation of nitric oxide.
Características e benefícios
Acts as a versatile catalyst during the oxidation of a wide range of organic substrates with dioxygen in the presence of 2-methylpropanal under ambient conditions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering