259071
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
meso-Tetraphenylporphyrin iron(III) chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥94% (HPLC)
λmax
418 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.ClH.Fe/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;1H;/q-2;;+3/p-1/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
chave InChI
ZDYSAMCSFRQDMN-YKKPBKTHSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Carbon Nanopowder-Based Stochastic Sensor: This research describes the application of iron(III) porphyrin in carbon nanopowder-based sensors for the ultrasensitive assay of biomarkers in whole blood (Stefan-van Staden et al., 2022).
- High sensitivity carbon monoxide detector: Discusses the development of a carbon monoxide detector using iron tetraphenyl porphyrin functionalized reduced graphene oxide (Shirsat et al., 2023).
- Sulfur-Doped Graphene-Based Electrochemical Sensors: This article examines the use of iron tetraphenyl porphyrin in sensors for detecting limonene in beverages (Niculae et al., 2022).
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?