Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
151882
Sigma-Aldrich
Óxido de deutério
99.9 atom % D
Sinônimo(s):
Água pesada, Água-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
D2O
Número CAS:
Peso molecular:
20.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
99.9 atom % D
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pb
101.4 °C (lit.)
pf
3.8 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Descrição geral
Óxido de deutério, um solvente deuterado, é um solvente de pureza padrão para análises por NMR (ressonância magnética nuclear). Foram avaliadas várias propriedades termodinâmicas (como frequências vibratórias intermoleculares, energia das ligações de hidrogênio, energia livre, entalpia e entropia) do óxido de deutério líquido. Foram relatados a constante de ionização para D2O (na faixa de 5-50 °C), valores de pK (a 25 °C) e entalpia, entropia e alteração na capacidade térmica (para a dissociação de D2O).
Aplicação
O óxido de deutério (água pesada, água-d2, D2O) foi usado como solvente para dissolução de padrão interno e amostra em experimentos de quantificação por NMR. Ele foi usado para dissolução de tris(2,2′-bipiridil) dicloro rutênio (II) hexaidratado Ru(bpy)3.4
O óxido de deutério pode ser usado:
  • para preparar ácido trifluoracético através da reação com anidro trifluoracético.
  • Como um agente de deuteração para álcoois primários e secundários na posição β-carbono, através de reação de troca de H/D na presença do catalisador rutênio.
  • Juntamente com hexametildisilano como um reagente de transferência de deutério para alcinos para formar (E)-1,2-dideutério-alcenos na presença de um complexo de paládio.
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Muidh Alheshibri et al.
Journal of colloid and interface science, 537, 123-131 (2018-11-14)
Robust methods for differentiating long-lived nanobubbles from other nanoparticles are required. Evaluation of the density and compressibility of nanoparticles should enable nanobubbles to be differentiated from other nanoparticles, although the response of nanobubbles to pressure can be strongly influenced by
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the ?-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(49), 13918-13925 (2011)
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
Ling Rong Wong et al.
Biomedicines, 8(12) (2020-12-16)
Accumulating evidence suggests that disruptions in brain energy metabolism may be a key player in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Pioglitazone (PIO) has been found to exert beneficial effects on metabolic dysfunction in many AD preclinical studies. However, limited
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
A espectroscopia por RMN é uma técnica analítica para determinar a estrutura molecular, a composição química e a pureza. A RMN detecta a energia absorvida devido aos estados de rotação (spin) nuclear na presença de um forte campo magnético.