Documentos Principais
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 704,00
5 G
R$ 1.797,00
R$ 704,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 704,00
5 G
R$ 1.797,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C5H5(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 704,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
158-161 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
chave InChI
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.[1]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)