160687
2-Cyclohepten-1-one
80%, technical grade
Sinônimo(s):
2-Cycloheptenone, Tropilene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
80%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCC=C1
InChI
1S/C7H10O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h3,5H,1-2,4,6H2
chave InChI
WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?