178500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
104-108 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?