Documentos Principais
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 949,00
R$ 949,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 949,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O
Peso molecular:
84.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 949,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
chave InChI
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
41.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)