Documentos Principais
196398
Sigma-Aldrich
Furan-3-methanol
99%
Sinônimo(s):
3-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Beilstein:
106456
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
chave InChI
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Furan-3-methanol on oxidation with pyridinium chlorochromate yields furan-3-carboxaldehyde[1].
Aplicação
Furan-3-methanol was used in the synthesis of substituted δ2-butenolides[2] and 1-benzyl-3-(furan-3-ylmethyl)-3-methylpyrrolidin-2-one[3].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
3-Alkylfurans as useful synthetic equivalents for substituted δ2-butenolides.
Goldsmith D, et al.
Tetrahedron Letters, 24(52), 5835-5838 (1983)
Jai K Chavda et al.
European journal of organic chemistry, 2014(1), 129-139 (2014-05-16)
The tricyclic BCD substructure of the marine natural product nakadomarin A has been synthesised. The strategy utilised a key carbon-carbon bond-forming reaction between a furan and an
Stannylation/destannylation. Preparation of. alpha.-alkoxy organolithium reagents and synthesis of dendrolasin via a carbinyl carbanion equivalent.
Still WC.
Journal of the American Chemical Society, 100(5), 1481-1487 (1978)