Documentos
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-cyclopentenone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C5H5(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número FEMA:
3435
Beilstein:
1280476
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.112
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
74 °C/15 mmHg (lit.)
pf
3-5 °C (lit.)
densidade
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)