526037
Cyclopentanecarboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
Ensaio
95%
contém
0.1% hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4430 (lit.)
pb
140-141 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine
- ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate
- ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28.3 °C - closed cup