252794
Methyl 3-hydroxybenzoate
99%
Sinônimo(s):
3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl m-hydroxybenzoate, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pb
280-281 °C/709 mmHg (lit.)
pf
70-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde
- O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3