Documentos
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
Sinônimo(s):
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
232-087-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
Lim. expl.
0.8-6 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
155-156 °C/1013 hPa
pf
-62 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene