G005052
GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 50 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 4 mg/mL in methylene chloride
peak 1: d-α-pinene (R(+)-α-pinene)
peak 2: l-α-pinene (S(-)-α-pinene)
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Informações legais
Aplicação
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)