Documentos Principais
W290267
Sigma-Aldrich
(-)-α-Pinene
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Selecione um tamanho
W290267-SAMPLE-K
R$ 389,00
1 KG
R$ 602,00
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W290267-SAMPLE-K
R$ 389,00
1 KG
R$ 602,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número FEMA:
2902
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
01.004
NACRES:
NA.21
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Pinus spp.
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
α-pinene and β-pinene
Organoléptico
fresh; camphoraceous; woody; pine
cadeia de caracteres SMILES
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Artigos
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.