190500
tert-Butyldimethylsilyl chloride
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, TBDMSCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pb
125 °C (lit.)
pf
86-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
chave InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup